Learn More
Renin Antibody (SR1820), Novus Biologicals™
Código de producto. 18690985 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18690985 100 μg 100 microlitros
18673855 50 μg 50 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18690985 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP322259100ul
Rabbit Monoclonal Antibody
Renin Monoclonal antibody specifically detects Renin in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Renin
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon SR1820
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:50
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gen angiotensin-forming enzyme, Angiotensinogenase, EC 3.4.23, EC 3.4.23.15, FLJ10761, HNFJ2, Prorenin, renin, renin precursor, renal
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human Renin (Uniprot #: P00797)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cardiovascular Biology, metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5972
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG