missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Renin Antibody (SR1820), Novus Biologicals™

Código de producto. 18673855 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18673855 50 μg 50 microlitros
18690985 100 μg 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18673855

Marca: Novus Biologicals NBP32225950ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Renin Monoclonal antibody specifically detects Renin in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Renin
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon SR1820
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:50
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gen angiotensin-forming enzyme, Angiotensinogenase, EC 3.4.23, EC 3.4.23.15, FLJ10761, HNFJ2, Prorenin, renin, renin precursor, renal
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human Renin (Uniprot #: P00797)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cardiovascular Biology, metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5972
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.