missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Renalase Antibody (RNLS/1940), DyLight 650, Novus Biologicals™

Código de producto. 18513603 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18513603 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18513603 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308450C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Renalase Monoclonal antibody specifically detects Renalase in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Renalase
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon RNLS/1940
Conjugado DyLight 650
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen C10orf59chromosome 10 open reading frame 59, EC 1.4, FLJ11218, MAO-C, Monoamine oxidase-C, RENALASE, renalase, FAD-dependent amine oxidase
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human Renalase protein fragment (around aa 34-235) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q5VYX0)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55328
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.