Learn More
RELT/TNFRSF19L Rabbit anti-Human, Clone: 135, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
367.00€ - 552.00€
Especificaciones
| Antígeno | RELT/TNFRSF19L |
|---|---|
| Clon | 135 |
| Dilución | ELISA 1:5000-1:10000, Sandwich ELISA Detection 1:1000-1:10000 |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Cantidad | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18287637
|
Novus Biologicals
NBP2-89556-50UL |
50 μg |
367.00€
50 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18234726
|
Novus Biologicals
NBP2-89556-100UL |
100 μg |
552.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Description
RELT/TNFRSF19L Monoclonal specifically detects RELT/TNFRSF19L in Human samples. It is validated for ELISA, Sandwich ELISA Detection.Spécification
| RELT/TNFRSF19L | |
| ELISA 1:5000-1:10000, Sandwich ELISA Detection 1:1000-1:10000 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| Receptor expressed in lymphoid tissues, RELT tumor necrosis factor receptor, TNFRSF19LFLJ14993, tumor necrosis factor receptor superfamily member 19L, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 19-like | |
| Recombinant Human RELT/TNFRSF19L protein | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| 135 | |
| ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cancer | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| 84957 | |
| IgG | |
| Protein A purified |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit