Learn More
RELT/TNFRSF19L Rabbit anti-Human, Clone: 135, Novus Biologicals™
Código de producto. 18287637 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18287637 50 μg 50 microlitros
18234726 100 μg 100 microlitros
2 options
Código de producto. 18287637
Marca: Novus Biologicals NBP28955650UL
Rabbit Monoclonal Antibody
RELT/TNFRSF19L Monoclonal specifically detects RELT/TNFRSF19L in Human samples. It is validated for ELISA, Sandwich ELISA Detection.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno RELT/TNFRSF19L
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 135
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA 1:5000-1:10000, Sandwich ELISA Detection 1:1000-1:10000
Formulación 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gen Receptor expressed in lymphoid tissues, RELT tumor necrosis factor receptor, TNFRSF19LFLJ14993, tumor necrosis factor receptor superfamily member 19L, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 19-like
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human RELT/TNFRSF19L protein
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84957
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG