missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RELT/TNFRSF19L Antibody (238104), Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 30039584 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mL
Tamaño de la unidad:
0.50 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30039584 0.5 mL 0.50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30039584 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB1385B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

RELT/TNFRSF19L Monoclonal antibody specifically detects RELT/TNFRSF19L in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RELT/TNFRSF19L
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 238104
Conjugado Biotin
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen Receptor expressed in lymphoid tissues, RELT tumor necrosis factor receptor, TNFRSF19LFLJ14993, tumor necrosis factor receptor superfamily member 19L, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 19-like
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human RELT/TNFRSF19L, Met1-Ala160 (Arg127Gly, Arg129Gly), Accession # Q969Z4
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.5 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84957
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.