Learn More
Gilson™ Pack de recarga para puntas de pipeta para Pipetman™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-8002699 Tienda Gilson Productos
Click to view available options
Modelo:
D1000
DL10
Tamaño de la unidad:
576 PCS
960 PCS
Código de producto. 15297783
Marca: Gilson™ F167014
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Vuelva a cargar su caja de puntas de pipeta de diamante Pipetman™ estándar de forma sencilla y rápida con un pack completo de puntas nuevas. El pack de recarga para puntas de pipeta Gilson™ para Pipetman™ es esterilizable en autoclave.
  • La forma más rápida de recargar la caja vacía (se vende por separado)
  • Utiliza un 70 % menos plástico
  • Reciclable
  • Almacenamiento sencillo
  • Asequible y práctico
  • Totalmente esterilizable en autoclave
  • Disponibles en tres tamaños:
    • 0,1 - 2,0 μl
    • De 2 a 2000 μl
    • De 100 a 10000 μl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Punta de pipeta
Volumen (métrico) De 100 a 1000 μl
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Modelo D1000
Precisión 0,002 a 0,004 μl
Exactitud 0 a 0,025 μl
Longitud (métrico) 6.6 cm
Para utilizar con (aplicación) Manipulación de líquidos
Formato Recarga
Cantidad 576/Paq.
Para utilizar con (equipo) Gilson Pipetman C1200, Gilson Pipetman U1000, Gilson Pipetman F250 to F1000, Gilson Pipetman P1000N, Gilson Pipetman P1000, Gilson Pipetman F250 to F1000, Gilson Pipetman U1000, Gilson Pipetman C1200
Graduado Sí