missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RelB Antibody (9E4), Novus Biologicals™

Código de producto. 30035704 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
50 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30035704 50 μL 50 microlitros
30037253 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30035704 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP32634850ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

RelB Monoclonal antibody specifically detects RelB in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RelB
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 9E4
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 1:50-1:200, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol
Alias de gen I-Rel, IREL, nuclear factor of kappalight polypeptide gene enhancer in B-cells 3, v-rel reticuloendotheliosis viral oncogene homolog B
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from Human RelB [UniProt Q01201]
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5971
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.