Learn More
Novus Biologicals™ RelA/NFkB p65 [p Ser276] Inhibitor Peptide Set
Código de producto. p-5538754 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
18122254 5 mg 5 miligramos
18711134 - -
2 options
Código de producto. 18122254
Marca: Novus Biologicals™ NBP2265055MG
Applications: In vivo assay, Functional (Inhibition), Block/Neutralize
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especie del huésped Human, Mouse, Rat, Bovine, Canine, Mammal
Componentes NF-kB p65 (Ser276) Inhibitor peptide: 2 x 1mg (lyophilized) DRQIKIWFQNRRMKWKKQLRRPSDRELSE (p65 sequence: QLRRPSDRELSE). Molecular weight: 3830; Antennapedia Control peptide: 2 x 1mg (lyophilized) DRQIKIWFQNRRMKWKK. Molecular weight: 2361
Para utilizar con (aplicación) Blocking/Neutralizing, Functional (Inhibition), In vivo assay
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Cantidad 5 mg
Tipo de producto RelA/NFkB p65 [p Ser276] Inhibitor Peptide Set
Inhibidores RelA/NFkB p65 [p Ser276]
Formulario Liofilizado
Para uso exclusivo en investigación