missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RelA/NFkB p65 Antibody (532301), DyLight 650, Novus Biologicals™

Código de producto. 18584065 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18584065 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18584065

Marca: Novus Biologicals FAB5078W

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

RelA/NFkB p65 Monoclonal antibody specifically detects RelA/NFkB p65 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry, CyTOF, Gene Knock-Out
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RelA/NFkB p65
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry, CyTOF, Gene Knock-Out
Clasificación Monoclonal
Clon 532301
Conjugado DyLight 650
Dilución Western Blot, Intracellular Staining by Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready, Knockout Validated
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen MGC131774, nf kb p65, NFkB p65, NF-kB p65, NFKB3v-rel avian reticuloendotheliosis viral oncogene homolog A (nuclear factor ofkappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 3 (p65)), Nuclear factor NF-kappa-B p65 subunit, Nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 3transcription factor p65, p65, RelA, rela p65, v-rel reticuloendotheliosis viral oncogene homolog A (avian), v-rel reticuloendotheliosis viral oncogene homolog A, nuclear factor of kappalight polypeptide gene enhancer in B-cells 3, p65
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human RelA/NF kappa B p65 isoform 1, Asn456-Ser551, Accession # Q04206
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Immune System Diseases, Immunology, Innate Immunity, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5970
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.