Learn More
Memmert™ Rejilla de acero inoxidable reforzada
Código de producto. 17169854 Tienda Memmert Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP110eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Tamaño de la unidad:
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
17169854 HPP750eco cada uno
17120255 IPP750eco cada uno
17130105 IPP110eco cada uno
17139784 HPP260eco cada uno
17160225 IPP410eco cada uno
17170185 IPP260eco cada uno
17180045 IPP1060eco cada uno
17189824 HPP410eco cada uno
17199624 HPP1060eco cada uno
17199684 HPP110eco cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 17169854 Proveedor Memmert™ N.º de proveedor HPP750ecoB32190
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Rejilla de acero inoxidable reforzada adicional para cámara reforzada opcional
  • Tenga en cuenta la carga máxima de la cámara; electropulido, carga máx. de 60 kg
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) HPP750eco