Learn More
Reg4 Antibody (244), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Código de producto. 18653361 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18653361 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18653361 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP289832APC
Rabbit Monoclonal Antibody
Reg4 Monoclonal antibody specifically detects Reg4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Reg4
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 244
Conjugado APC
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS
Alias de gen Gastrointestinal secretory protein, GISPREG-4, Reg IV, regenerating gene type IV, regenerating islet-derived family, member 4, regenerating islet-derived protein 4, Regenerating islet-derived protein IV, REG-IV, RELPREG-like protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Reg4 (Accession#: NP_001152824.1; Met 1-Pro 158).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 83998
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG