missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Reg3G Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18687810 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.01 ml
0.02 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18687810 0.02 mL 0.02 ml
18677480 0.1 mL 0.01 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18687810

Marca: Novus Biologicals NBP2931340.02ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Reg3G Polyclonal antibody specifically detects Reg3G in Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Reg3G
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen LPPM429, MGC118999, MGC119001, Pancreatitis-associated protein 1B, Pancreatitis-associated protein IB, PAP IB, PAP-1B, PAP1BMGC118998, PAPIB, Reg III-gamma, REG-3-gamma, regenerating gene III, regenerating islet-derived 3 gamma, regenerating islet-derived protein 3-gamma, Regenerating islet-derived protein III-gamma, REG-III, UNQ429
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein of mouse REG3G
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 130120
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.