Learn More
Eppendorf Micropipetas monocanal de volumen fijo Reference™ 2
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15773509 Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 μl
2 μl
5 μl
10 μl
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
200 μl
250 μl
500 μl
1000 μl
2 ml
2,5 ml
Exactitud:
0,6
0,7
0,8
1
1,5
2
2,5
Color:
Amarillo
Azul
Gris
Gris claro
Gris medio
Gris oscuro
Rojo
Precisión:
0,012
0,015
0,025
0,075
0,2
0,3
0,35
0,4
0,6
1,2
1,5
3,0
6,0
missing translation for 'unitSize'
cada uno
Código de producto. 15773509
missing translation for 'mfr': Eppendorf 4925000103
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Precisión y exactitud de primera clase probadas, una larga vida útil y un diseño ergonómico
Proporciona los resultados más precisos posibles junto con un manejo robusto y fiable y una seguridad óptima para el usuario. Ideal para su uso con líquidos preciosos o en cualquier aplicación que requiera niveles extremadamente altos de precisión. Elección óptima cuando la calidad y la reproducibilidad son esenciales.
Pipeta bien diseñada
  • El sistema operativo con un solo botón permite a los usuarios pasar rápidamente por las tareas de la pipeta; los usuarios no tienen que mover el pulgar de lado a lado para expulsar las puntas
  • Diseño ergonómico para fuerzas de funcionamiento más bajas para aspiración/dispensación/expulsión de puntas; limita la tensión al usuario
  • El cono para punta accionado por resorte permite una expulsión rápida y sencilla de la punta con reducción activa del aerosol; mejora la seguridad y la reproducibilidad del usuario
  • Código de colores/etiquetado por volumen para una identificación rápida del tamaño del volumen/tamaño de la punta
  • Alta precisión y exactitud que proporcionan resultados de pipeteo fiables
  • Área de etiquetado personalizado
Ajustes precisos
  • Bloqueo de volumen: un ajuste rápido y seguro evita cambios accidentales y con una visualización de 4 dígitos siempre visible, proporciona una mayor seguridad para los entornos de laboratorio más exigentes
  • El ajuste secundario del usuario ofrece la transferencia más precisa de líquidos diferente al agua sin necesidad de una calibración completa
  • La pantalla de 4 dígitos muestra el ajuste de volumen exacto y es claramente visible desde todos los ángulos
  • Diseño ergonómico
  • Parte superior redonda que permite trabajar en cualquier posición
  • Para evitar las eyecciones accidentales de la punta, se siente una respuesta háptica clara después del paso de soplado
Fuerzas de funcionamiento más bajas para aspiración/dispensación/expulsión de puntas; limita la tensión en el usuario
Instrumento bien construido
  • Superficie única: Pocos bordes ásperos, superficie lisa para un trabajo cómodo y una limpieza sencilla
  • El robusto mango superior garantiza una larga vida útil y una mayor robustez
  • Piezas móviles y bordes externos de acero inoxidable equipan la pipeta con una resistencia excepcional en lugares de impacto potencial y. para componentes internos
  • La parte inferior de conexión rápida permite una limpieza y un mantenimiento sencillos de la pipeta
  • Totalmente esterilizable en autoclave
Mayor trazabilidad
  • El número de serie aparece impreso en varios componentes de la pipeta
  • Tecnología RFID interna: Contiene todos los datos relevantes de las pipetas y el software TrackIT de Eppendorf para una identificación y documentación sencillas de cada pipeta en el laboratorio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud 0,6
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Amarillo
Número de canales 1
Tipo Pipeta de volumen fijo
Volumen (métrico) 100 μl
Precisión 0,6