Learn More
Eppendorf Micropipetas monocanal de volumen fijo Reference™ 2
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15733509 Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 μl
2 μl
5 μl
10 μl
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
200 μl
250 μl
500 μl
1000 μl
2 ml
2,5 ml
Exactitud:
0,6
0,7
0,8
1
1,5
2
2,5
Color:
Amarillo
Azul
Gris
Gris claro
Gris medio
Gris oscuro
Rojo
Precisión:
0,012
0,015
0,025
0,075
0,2
0,3
0,35
0,4
0,6
1,2
1,5
3,0
6,0
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15733509
Marca: Eppendorf 4925000065
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Precisión y exactitud de primera clase probadas, una larga vida útil y un diseño ergonómico
Proporciona los resultados más precisos posibles junto con un manejo robusto y fiable y una seguridad óptima para el usuario. Ideal para su uso con líquidos preciosos o en cualquier aplicación que requiera niveles extremadamente altos de precisión. Elección óptima cuando la calidad y la reproducibilidad son esenciales.
Pipeta bien diseñada
  • El sistema operativo con un solo botón permite a los usuarios pasar rápidamente por las tareas de la pipeta; los usuarios no tienen que mover el pulgar de lado a lado para expulsar las puntas
  • Diseño ergonómico para fuerzas de funcionamiento más bajas para aspiración/dispensación/expulsión de puntas; limita la tensión al usuario
  • El cono para punta accionado por resorte permite una expulsión rápida y sencilla de la punta con reducción activa del aerosol; mejora la seguridad y la reproducibilidad del usuario
  • Código de colores/etiquetado por volumen para una identificación rápida del tamaño del volumen/tamaño de la punta
  • Alta precisión y exactitud que proporcionan resultados de pipeteo fiables
  • Área de etiquetado personalizado
Ajustes precisos
  • Bloqueo de volumen: un ajuste rápido y seguro evita cambios accidentales y con una visualización de 4 dígitos siempre visible, proporciona una mayor seguridad para los entornos de laboratorio más exigentes
  • El ajuste secundario del usuario ofrece la transferencia más precisa de líquidos diferente al agua sin necesidad de una calibración completa
  • La pantalla de 4 dígitos muestra el ajuste de volumen exacto y es claramente visible desde todos los ángulos
  • Diseño ergonómico
  • Parte superior redonda que permite trabajar en cualquier posición
  • Para evitar las eyecciones accidentales de la punta, se siente una respuesta háptica clara después del paso de soplado
Fuerzas de funcionamiento más bajas para aspiración/dispensación/expulsión de puntas; limita la tensión en el usuario
Instrumento bien construido
  • Superficie única: Pocos bordes ásperos, superficie lisa para un trabajo cómodo y una limpieza sencilla
  • El robusto mango superior garantiza una larga vida útil y una mayor robustez
  • Piezas móviles y bordes externos de acero inoxidable equipan la pipeta con una resistencia excepcional en lugares de impacto potencial y. para componentes internos
  • La parte inferior de conexión rápida permite una limpieza y un mantenimiento sencillos de la pipeta
  • Totalmente esterilizable en autoclave
Mayor trazabilidad
  • El número de serie aparece impreso en varios componentes de la pipeta
  • Tecnología RFID interna: Contiene todos los datos relevantes de las pipetas y el software TrackIT de Eppendorf para una identificación y documentación sencillas de cada pipeta en el laboratorio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud 0,8
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Gris claro
Para utilizar con Punta de pipeta de 300 µl
Número de canales 12
Tipo Pipeta de volumen fijo
Volumen (métrico) 20 μl
Precisión 0,3