missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Reelin Antibody (RELN/4498), PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18617768 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18617768 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18617768

Marca: Novus Biologicals NBP314203PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Reelin Monoclonal antibody specifically detects Reelin in Human, Mouse, Mammalia samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Reelin
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon RELN/4498
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen EC 3.4.21, EC 3.4.21.-, reelin, RLPRO1598
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa 1796-2115) of human Reelin protein (Uniprot: P78509)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5649
Especies diana Human, Mouse, Mammalia
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.