Learn More
Buerkle™ Boquilla reducida con rosca exterior
Fabricados con polipropileno.
Marca: Buerkle™ 8506-3410
7.28 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23267" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01250kg
Descripción
- Estructura de polipropileno
- Esterilizable en autoclave hasta + 121 °C
- Adecuados para su uso con productos alimenticios
- Se suministran en paquetes de 10
Especificaciones
Boquilla reducida rosca | |
Esterilizables en autoclave | |
De 19,05 a 25,4 mm (de 3/4 a 1 pulgadas) |
Productos alimenticios de la UE | |
Polipropileno | |
18 mm |