Learn More
Eppendorf™ Cubo rectangular para centrífuga
Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
5702 Rotor de centrífuga A-4-38
Rotor Eppendorf A-4-81 (CFA-152-020K)
Rotor basculante CFA-146-010T (A-4-44)
Cantidad:
2/paq.
4/paq.
Tamaño de la unidad:
4 PCS
paquete de 2
paquete de 4
Descripción
- Cubos rectangular para centrífuga
- Compatibles con rotores estándar
- Disponible en paquetes de dos y cuatro
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Rotor Eppendorf A-4-81 (CFA-152-020K) |
| Capacidad | 400 mL |
| Tipo de recipiente | Cestillo |
| Cantidad | 4/paq. |