Learn More
RECQL4 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18359608 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.05 mg
Tamaño de la unidad:
0.05 miligramo
18359608 0.05 mg 0.05 miligramo
1 options
Código de producto. 18359608
Marca: Novus Biologicals H00009401B01P
Mouse Polyclonal Antibody
RECQL4 Polyclonal antibody specifically detects RECQL4 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno RECQL4
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS (pH 7.4)
N.º de referencia del gen AAH13277.2
Alias de gen DNA helicase, RecQ-like type 4, DNA helicase, RecQ-like, type 4, EC 3.6.4.12, RecQ protein-like 4RTS, RecQ4, RECQ4ATP-dependent DNA helicase Q4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno RECQL4 (AAH13277.2, 1 a.a. - 652 a.a.) full-length human protein. MTRKQRESVLQKIRAAQVHVLMLTPEALVGAGGLPPAAQLPPVAFACIDEAHCLSQWSHNFRPCYLRVCKVLRERMGVHCFLGLTATATRRTASDVAQHLAVAEEPDLHGPAPVPTNLHLSVSMDRDTDQALLTLLQGKRFQNLDSIIIYCNRREDTERIAALLRTCLHAAWVPGSGGRAPKTTAEAYHAGMCSRERRRVQRAFMQGQLRVVVATVAFGMGLDRPDVRAVLHLGLPPSFESYVQAVGRAGRDGQPAHCHLFLQPQGEDLRELRRHVHADSTDFLAVKRLVQRVFPACTCTCTRPPSEQEGAVGGERPVPKYPPQEAEQLSHQAAPGPRRVCMGHERALPIQLTVQALDMPEEAIETLLCYLELHPHHWLELLATTYTHCRLNCPGGPAQLQALAHRCPPLAVCLAQQLPEDPGQGSSSVEFDMVKLVDSMGWELASVRRALCQLQWDHEPRTGVRRGTGVLVEFSELAFHLRSPGDLTAEEKDQICDFLYGRVQARERQALARLRRTFQAFHSVAFPSCGPCLEQQDEERSTRLKDLLGRYFEEEEGQEPGGMEDAQGPEPGQARLQDWEDQVRCDIRQFLSLRPEEKFSSRAVARIFHGIGSPCYPAQVYGQDRRFWRKYLHLSFHALVGLATEELLQVAR
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.05 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Direct Reversal of DNA Damage
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9401
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG