Learn More
RECQL4 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200065235 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
18654952 0.02 mL 0.02 ml
18671892 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18654952
Marca: Novus Biologicals NBP2952190.02ml
Rabbit Polyclonal Antibody
RECQL4 Polyclonal antibody specifically detects RECQL4 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno RECQL4
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen DNA helicase, RecQ-like type 4, DNA helicase, RecQ-like, type 4, EC 3.6.4.12, RecQ protein-like 4RTS, RecQ4, RECQ4ATP-dependent DNA helicase Q4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 231-330 of human RECQL4 (NP_004251.3). GAGSQGPEASAFQEVSIRVGSPQPSSSGGEKRRWNEEPWESPAQVQQESSQAGPPSEGAGAVAVEEDPPGEPVQAQPPQPCSSPSNPRYHGLSPSSQARA
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Direct Reversal of DNA Damage
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9401
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG