Learn More
Recoverin Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18648196 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
25 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
18648196 25 μL 25 microlitros
18258381 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 18648196
Marca: Novus Biologicals NBP25880225ul
Rabbit Polyclonal Antibody
Recoverin Polyclonal specifically detects Recoverin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Recoverin
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1:5000 - 1:10000
Formulación PBS (pH 7.2), 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen cancer associated retinopathy antigen, Protein CAR, RCV1Cancer-associated retinopathy protein, recoverin
Símbolos de los genes RCVRN
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:SIYAKFFPDTDPKAYAQHVFRSFDSNLDGTLDFKEYVIALHMTTAGKTNQKLEWAFSLYDVDGNGTISKNEVLEIVMAIFKMITPEDVKLLPDDENTPEKRAEKIWKYFGKNDDDKLTEKEFIEGTLANKEILRLIQFEPQKVKEKMKN
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience, Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5957
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only