Learn More
enQuireBio™ Recombinant Zika Ectodomain Protein
Código de producto. 15945359
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
2 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
15945359 10 μg 10 microgramos
15955359 2 μg 2 microgramos
15935359 100 μg 100 microgramos
3 options
Código de producto. 15945359
Marca: enQuireBio™ QP1399610ug
A cDNA sequence encoding the Zika Ectodomain was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre Zika Ectodomain Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Zika
Especie Baculovirus
Etiqueta de proteína Untagged
Tampón The Zika Ectodomain solution 10mM Sodium phosphate, pH 7.2, 150mM NaCl.
Grado de pureza o calidad Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.