Learn More
enQuireBio™ Recombinant Zebrafish Metallothionein-1 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_571150.1 |
| ID de gen (Entrez) | 30282 |
| Nombre | Metallothionein-1 Protein |
| Cantidad | 500 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | mt |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Zebrafish |
| Mostrar más |