Learn More
enQuireBio™ Recombinant Zebrafish Metallothionein-1 Protein
Código de producto. 16027790
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16027790
Marca: enQuireBio™ QP7223ec200ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Danio rerio (Zebrafish) (Brachydanio rerio) Metallothionein-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_571150.1
ID de gen (Entrez) 30282
Nombre Metallothionein-1 Protein
Cantidad 200 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen mt
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Zebrafish
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MDPCECAKTG ACNCGATCKC TNCQCTTCKK SCCSCCPSGC SKCASGCVCK GNSCGTSCCQ
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.