Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Western Blot Protein Standards (12-90 kDa)
Código de producto. 18634970 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 tests
50 tests
Tamaño de la unidad:
1 set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18634970 50 tests 1 set
18664901 250 tests 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18634970 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP31165050Tests
Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tampón 125 mM Tris-HCl, pH 6.8, 10 mM DTT, 2 mM EDTA, 2 % (W/V) SDS, 10 % (W/V) Glycerol, 0.01% (W/V) Bromophenol blue
Contenido y almacenamiento Store at -20°C.
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Cantidad 50 tests