Learn More
enQuireBio™ Recombinant Virus VEGF E (Orf Virus) Protein
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | Virus VEGF E (Orf Virus) Protein |
| Cantidad | 2 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
| Actividad biológica | The biological activity was determined (1) by the ability to induce VEGFR-2/KDR receptor phosphorylation in PAE/KDR cells and (2) in a cell proliferation assay using primary HUVECs. The ED50 for this effect is typically 1-5ng/ml. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Virus |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MKLLVGILVA VCLHQYLLNA DSNTKGWSEV LKGSECKPRP IVVPVSETHP ELTSQRFNPP CVTLMRCGGC CNDESLECVP TEEVNVTMEL LGASGSGSNG MQRLSFVEHK KCDCRPRFTT TPPTTTRPPR RRR |
| Mostrar más |