missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Variola CRMB Protein
Click to view available options
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS.
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Descripción
The Recombinant Variola CRMB Protein is derived from NS0. The Recombinant Variola CRMB Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Especificaciones
Especificaciones
| Formulación | Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora. |
| Peso molecular | 36.5 kDa (monomer) |
| Nombre | Variola CRMB |
| Cantidad | 10 μg |
| Fuente | Mouse myeloma cell line,NS0-derived viral CRMB protein Ala23-Leu349,with a C-terminal 6-His tag |
| Requisitos de almacenamiento | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Forma estructural | Disulfide-linked homodimer |
| Conjugado | Unconjugated |
| Recombinante | Recombinant |
| Grado de pureza o calidad | 95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido