Learn More
enQuireBio™ Recombinant Varicella Zoster Virus VZV gE Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | Varicella Zoster Virus VZV gE Protein |
| Cantidad | 100 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Varicella Zoster Virus |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | GST |
| Tampón | 60mM NaCl, 50mM Tris-HCl pH 8.0, 0.25% Sarkosil, 10mM glutathione and 50% glycerol. |
| Grado de pureza o calidad | Varicella protein is >90% pure as determined by SDS-PAGE. |