Learn More
enQuireBio™ Recombinant Toxoplasma Gondii T. gondii MIC-3 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | Toxoplasma Gondii T. gondii MIC-3 Protein |
| Cantidad | 100 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Toxoplasma Gondii |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | Untagged |
| Tampón | 50mM Tris-HCl pH 8.0, 1.5M urea and 50% glycerol. |
| Grado de pureza o calidad | Toxoplasma protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining). |