Learn More
enQuireBio™ Recombinant Sheep TGF-alpha Protein
Código de producto. 16075770
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16075770 100 μg 100 microgramos
16085770 10 μg 10 microgramos
16025780 50 μg 50 microgramos
16005780 200 μg 200 microgramos
16015780 500 μg 500 microgramos
16095770 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16075770
Marca: enQuireBio™ QP6777ye100ug
A DNA sequence encoding the Ovis aries (Sheep) TGF-alpha, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Nombre TGF-alpha Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen TGFA
Longitud de la proteína Extracellular Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Sheep
Especie Yeast
Etiqueta de proteína GST
Secuencia ENSTSALSDP PVAAAVVSHF NDCPDSHTQF CFHGTCRFLL QEEKPACVCH SGYVGARCEH ADLLAVVAAS QKKQ
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.