Learn More
enQuireBio™ Recombinant Sheep IL6 / Interleukin-6 Protein
Código de producto. 16011730
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16011730 100 μg 100 microgramos
16021730 10 μg 10 microgramos
16061730 50 μg 50 microgramos
16041730 200 μg 200 microgramos
16051730 500 μg 500 microgramos
16031730 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16011730
Marca: enQuireBio™ QP6225ye100ug
A DNA sequence encoding the Ovis aries (Sheep) IL6 / Interleukin-6 Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001009392.1
ID de gen (Entrez) 443406
Nombre IL6 / Interleukin-6 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen IL6
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Sheep
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia GPLGEDFKND TTPSRLLLTT PEKTEALIKH IVDKISAIRK EICEKNDECE NSKETLAENK LKLPKMEEKD GCFQSGFNQA ICLIKTTAGL LEYQIYLDFL QNEFEGNQET VMELQSSIRT LIQILKEKIA GLITTPATHT DMLEKMQSSN EWVKNAKVII ILRSLENFLQ FSLRAIRMK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.