Learn More
enQuireBio™ Recombinant Sheep IL4 / Interleukin-4 Protein
Código de producto. 16001720
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16001720 10 μg 10 microgramos
16041720 50 μg 50 microgramos
16091710 100 μg 100 microgramos
16021720 200 μg 200 microgramos
16031720 500 μg 500 microgramos
16011720 1 mg 1 miligramo
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16001720
Brand: enQuireBio™ QP6224ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
A DNA sequence encoding the Ovis aries (Sheep) IL4 / Interleukin-4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifications
Número de acceso NP_001009313.2
ID de gen (Entrez) 443327
Nombre IL4 / Interleukin-4 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen IL4
Longitud de la proteína Full Length of Mature. Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Sheep
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-B2M
Secuencia HKCDITLEEI IKTLNILTSR KNSCMELPVA DVFAAPKNAT EKETFCRAGI ELRRIYRSHM CLNKFLGGLD RNLSSLASKT CSVNEAKTST STLRDLLERL KTIMREKYSK C
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.