Learn More
enQuireBio™ Recombinant SARS SARS MERS Protein
Código de producto. 15913509
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
500 microgramos
15913509 100 μg 100 microgramos
15933509 500 μg 500 microgramos
15923509 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 15913509
Marca: enQuireBio™ QP13419100ug
A cDNA sequence encoding the SARS MERS was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre SARS SARS MERS Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada SARS
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia EAKPSGSVVEQAEGVECDFSPLLSGTPPQVYNFKRLVFTNCNYNLTKLLSLFSVNDFTCSQISPAAIASNCYSSLILDYFSYPLSMKSDLSVSSAGPISQFNYKQSFSNPTCLILATVPHNLTTITKPLKYSYINKCSRLLSDDRTEVPQLVNANQYSPCVSIVPSTVWEDGDYYRKQLSPLEGGGWLVASGSTVAMTEQLQMGFGITVQYGTDTNSVCPKLEFANDTKIASQLGNCVEYHHHHHH
Tampón SARS MERS protein solution is supplied in PBS, 25mM arginine and 0.05% sodium azide.
Grado de pureza o calidad Protein is >95% pure as determined by 12% PAGE (coomassie staining).