Learn More
R&D Systems™ Recombinant SARS-CoV-2 XBB.1.5 Spike GCN4-IZ His Protein, CF
Código de producto. 18786295
Change view
Click to view available options
:
100 μg
Código de producto.
18786295 100 μg
1 options
Code produit. 18786295
Marque: R&D Systems™ 11372CV100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
His-tag
Measured by its binding ability in a functional ELISA with Recombinant Human ACE-2 Fc Chimera (Catalog # 10544-ZN ).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Número de acceso YP_009724390.1
Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose.
ID de gen (Entrez) 43740568
Peso molecular MolecularWeight-observed: 133-167 kDa, under reducing conditions., MolecularWeight-theroretical: 138 kDa
Cantidad 100 μg
Fuente Human embryonic kidney cell, HEK293-derived sars-cov-2 Spike protein SARS-CoV-2 XBB.1.5 Spike (Val16-Lys1211) (Thr19Ile, Leu24del, Pro25del, Pro26del Ala27Ser, Val83Ala, Gly142Asp, Tyr144del, His146Gln, Gln183Glu, Val213Glu, Gly252Val, Gly339His, Arg346Thr, Leu368Ile, Ser371Phe, Ser373Pro, Ser375Phe, Thr376Ala, Asp405Asn, Arg408Ser, Lys417Asn, Asn440Lys, Val445Pro, Gly446Ser, Asn460Lys, Ser477Asn, Thr478Lys, Glu484Ala, Phe486Pro, Phe490Ser, Gln498Arg, Asn501Tyr, Tyr505His, Asp614Gly, His655Tyr, Asn679Lys, Pro681His, Asn764Lys, Asp796Tyr, Gln954His, Asn969Lys) (Arg682Ser, Arg685Ser, Lys986Pro, Val987Pro) (N-terminus) Accession # YP_009724390.1 GCN4-IZ 6-His tag (C-terminus)
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Concentración de endotoxinas <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Alias de gen 2019-nCoV S Protein, 2019-nCoV Spike, COVID-19 Spike, E2, Human coronavirus spike glycoprotein, Peplomer protein, S glycoprotein, S Protein, SARS-CoV-2, SARS-COV-2 S protein, SARS-COV-2 Spike glycoprotein, SARSCOV2 Spike protein, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Spike Protein, Spike glycoprotein, surface glycoprotein
Conjugado Unconjugated
Reconstitución Reconstitute at 500 μg/mL in PBS.
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Expresión SARS-CoV-2 Spike
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.