missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant SARS-CoV-2 BA.4.6 Spike GCN4-IZ His Protein

Código de producto. 18717626
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18717626

Marca: R&D Systems™ 11286CV100

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Measured by its binding ability in a functional ELISA with Recombinant Human ACE-2 Fc Chimera (Catalog # 10544-ZN ).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso YP_009724390.1
Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose.
ID de gen (Entrez) 43740568
Peso molecular M.W. Observed: 144 - 160 kDa, under reducing conditions., M.W. Theoretical: 138 kDa
Cantidad 100 μg
Fuente Human embryonic kidney cell, HEK293-derived sars-cov-2 Spike protein SARS-CoV-2 BA.4.6 Spike (Val16-Lys1211) (Thr19Ile, Leu24del, Pro25del, Pro26del, Ala27Ser, His69del, Val70del, Gly142Asp, Val213Gly, Gly339Asp, Arg346Thr, Ser371Phe, Ser373Pro, Ser375Phe, Thr376Ala, Asp405Asn, Arg408Ser, Lys417Asn, Asn440Lys, Leu452Arg, Ser477Asn, Thr478Lys, Glu484Ala, Phe486Val, Gln498Arg, Asn501Tyr, Tyr505His, Asp614Gly, His655Tyr, Asn658Ser, Asn679Lys, Pro681His, Arg682Ser, Arg685Ser, Asn764Lys, Asp796Tyr, Gln954His, Asn969Lys, Lys986Pro, Val987Pro) (N-terminus) Accession # YP_009724390.1 GCN4-IZ 6-His tag (C-terminus)
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Concentración de endotoxinas <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Alias de gen 2019-nCoV S Protein, 2019-nCoV Spike, COVID-19 Spike, E2, Human coronavirus spike glycoprotein, Peplomer protein, S glycoprotein, S Protein, SARS-CoV-2, SARS-COV-2 S protein, SARS-COV-2 Spike glycoprotein, SARSCOV2 Spike protein, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Spike Protein, Spike glycoprotein, surface glycoprotein
Conjugado Unconjugated
Reconstitución Reconstitute at 500 μg/mL in PBS.
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Expresión SARS-CoV-2 Spike
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado