Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae Dipeptidyl aminopeptidase A Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_014862.3 |
| ID de gen (Entrez) | 854394 |
| Nombre | S. cerevisiae Dipeptidyl aminopeptidase A Protein |
| Cantidad | 200 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | STE13 |
| Longitud de la proteína | Cytoplasmic Domain |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | S. cerevisiae |
| Mostrar más |