missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae Dipeptidyl aminopeptidase A Protein

Código de producto. 16027650
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16027650 10 μg 10 microgramos
16067650 50 μg 50 microgramos
16017650 100 μg 100 microgramos
16047650 200 μg 200 microgramos
16057650 500 μg 500 microgramos
16037650 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16027650 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP7196ec10ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) Dipeptidyl aminopeptidase A, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_014862.3
ID de gen (Entrez) 854394
Nombre S. cerevisiae Dipeptidyl aminopeptidase A Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen STE13
Longitud de la proteína Cytoplasmic Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada S. cerevisiae
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MSASTHSHKR KNSHLFPQRK SSNSSMDKPF FPNNDSVANT DPQSNENGHT INEIRPTEAT IDVTDVPQTP FLQEQYSMRP RRESFQFNDI ENQHHTHSFF SVNKFNRRWG EWSLPEKRS
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.