Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae Dipeptidyl aminopeptidase A Protein
Código de producto. 16017650
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16017650 100 μg 100 microgramos
16027650 10 μg 10 microgramos
16067650 50 μg 50 microgramos
16047650 200 μg 200 microgramos
16057650 500 μg 500 microgramos
16037650 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16017650
Marca: enQuireBio™ QP7196ec100ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) Dipeptidyl aminopeptidase A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Número de acceso NP_014862.3
ID de gen (Entrez) 854394
Nombre S. cerevisiae Dipeptidyl aminopeptidase A Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen STE13
Longitud de la proteína Cytoplasmic Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada S. cerevisiae
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MSASTHSHKR KNSHLFPQRK SSNSSMDKPF FPNNDSVANT DPQSNENGHT INEIRPTEAT IDVTDVPQTP FLQEQYSMRP RRESFQFNDI ENQHHTHSFF SVNKFNRRWG EWSLPEKRS
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.