Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae DDP1 Protein
Código de producto. 16002261
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16002261 1 mg 1 miligramo
16092251 10 μg 10 microgramos
16032261 50 μg 50 microgramos
16082251 100 μg 100 microgramos
16012261 200 μg 200 microgramos
16022261 500 μg 500 microgramos
6 options
Código de producto. 16002261
Marca: enQuireBio™ QP8030ec1mg
A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) DDP1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_014806.1
ID de gen (Entrez) 854334
Nombre S. cerevisiae DDP1 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen DDP1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada S. cerevisiae
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia GKTADNHGPV RSETAREGRE NQVYSPVTGA RLVAGCICLT PDKKQVLMIT SSAHKKRWIV PKGGVEKDEP NYETTAQRET WEEAGCIGKI VANLGTVEDM RPPKDWNKDI KQFENSRKDS EVAKHPPRTE FHFYELEIEN LLDKFPECHK RHRKLYSYTE AKQNLIDAKR PELLEALNRS AIIKDDK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.