Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae Alanine / arginine aminopeptidase Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_011913.1 |
| ID de gen (Entrez) | 856443 |
| Nombre | S. cerevisiae Alanine / arginine aminopeptidase Protein |
| Cantidad | 10 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | AAP1 |
| Longitud de la proteína | Partial (see sequence information for more details). |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | S. cerevisiae |
| Mostrar más |