Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae Alanine / arginine aminopeptidase Protein
Código de producto. 16017460
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16017460 500 μg 500 microgramos
16087450 10 μg 10 microgramos
16027460 50 μg 50 microgramos
16077450 100 μg 100 microgramos
16007460 200 μg 200 microgramos
16097450 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16017460 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP7127500ug
A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) Alanine/arginine aminopeptidase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_011913.1
ID de gen (Entrez) 856443
Nombre S. cerevisiae Alanine / arginine aminopeptidase Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen AAP1
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada S. cerevisiae
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MSREVLPNNV TPLHYDITLE PNFRAFTFEG SLKIDLQIND HSINSVQINY LEIDFHSARI EGVNAIEVNK NENQQKATLV FPNGTFENLG PSAKLEIIFS GILNDQMAGF YRAKYTDKVT GETKYMATTQ MEATDARRAF PCFDEPNLKA TFAVTLVSES FLTHLSNMDV RNETIKEGKK YTTFNTTPKM STYLVAFIVA DLRYVESNNF RIPVRVYSTP GDEKFGQFAA NLAARTLRFF EDTFNIEYPL PKMDMVAVHE FSAGAMENWG LVTYRVIDLL LDIENSSLDR IQRVAEVIQH ELAHQWFGNL VTMDWWEGLW LNEGFATWMS WYSCNKFQPE WKVWEQYVTD NLQRALNLDS LRSSHPIEVP VNNADEINQI FDAISYSKG
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.