Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Staphylococcal secretory antigen ssaA2 Protein
Código de producto. 16082161
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16082161 100 μg 100 microgramos
16092161 10 μg 10 microgramos
16032171 50 μg 50 microgramos
16012171 200 μg 200 microgramos
16022171 500 μg 500 microgramos
16002171 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16082161
Marca: enQuireBio™ QP8015ec100ug
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus (strain Mu50 / ATCC 700699) Staphylococcal secretory antigen ssaA2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso WP_000717381.1
Nombre S. aureus Staphylococcal secretory antigen ssaA2 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen ssaA2
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada S. aureus
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia SEQDNYGYNP NDPTSYSYTY TIDAQGNYHY TWKGNWHPSQ LNQDNGYYSY YYYNGYNNYN NYNNGYSYNN YSRYNNYSNN NQSYNYNNYN SYNTNSYRTG GLGASYSTSS NNVQVTTTMA PSSNGRSISS GYTSGRNLYT SGQCTYYVFD RVGGKIGSTW GNASNWANAA ARAGYTVNNT PKAGAIMQTT QGAYGHVAYV ESVNSNGSVR VSEMNYGYGP GVVTSRTISA SQAAGYNFIH
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.