Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Staphylococcal secretory antigen ssaA2 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | WP_000717381.1 |
| Nombre | S. aureus Staphylococcal secretory antigen ssaA2 Protein |
| Cantidad | 500 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | ssaA2 |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | S. aureus |
| Especie | E. coli |
| Mostrar más |