Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Staphopain B Protein
Código de producto. 16002211
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16002211 100 μg 100 microgramos
16012211 10 μg 10 microgramos
16052211 50 μg 50 microgramos
16032211 200 μg 200 microgramos
16042211 500 μg 500 microgramos
16022211 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16002211
Marca: enQuireBio™ QP8022ec100ug
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus Staphopain B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso WP_001088793.1
Nombre S. aureus Staphopain B Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen sspB
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada S. aureus
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia DQVQYENTLK NFKIREQQFD NSWCAGFSMA ALLNATKNTD TYNAHDIMRT LYPEVSEQDL PNCATFPNQM IEYGKSQGRD IHYQEGVPSY NQVDQLTKDN VGIMILAQSV SQNPNDPHLG HALAVVGNAK INDQEKLIYW NPWDTELSIQ DADSSLLHLS FNRDYNWYGS MIGY
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.