Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Iron-regulated surface determinant protein 1
Código de producto. 16006980
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16006980 10 μg 10 microgramos
16046980 50 μg 50 microgramos
16096970 100 μg 100 microgramos
16026980 200 μg 200 microgramos
16036980 500 μg 500 microgramos
16016980 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16006980
Marca: enQuireBio™ QP699910ug
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus (strain USA300 / TCH1516) Iron-regulated surface determinant protein B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso WP_001041586.1
Nombre S. aureus Iron-regulated surface determinant protein 1
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen isdB
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada S. aureus
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia AAEETGGTNT EAQPKTEAVA SPTTTSEKAP ETKPVANAVS VSNKEVEAPT SETKEAKEVK EVKAPKETKE VKPAAKATNN TYPILNQELR EAIKNPAIKD KDHSAPNSRP IDFEMKKKDG TQQFYHYASS VKPARVIFTD SKPEIELGLQ SGQFWRKFEV YEGDKKLPIK LVSYDTVKDY AYIRFSVSNG TKAVKIVSST HFNNKEEKYD YTLMEFAQPI YNSADKFKT
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.