Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Holo-[acyl-carrier-protein] synthase Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | WP_000581197.1 |
| Nombre | S. aureus Holo-[acyl-carrier-protein] synthase Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | acpS |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | S. aureus |
| Especie | E. coli |
| Mostrar más |