Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus fabF Protein
Código de producto. 16050081
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16050081
Marca: enQuireBio™ QP7667ec500ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus (strain COL) fabF, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso WP_000081240.1
ID de gen (Entrez) 31213734
Nombre S. aureus fabF Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen fabF
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada S. aureus
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MSQNKRVVIT GMGALSPIGN DVKTTWENAL KGVNGIDKIT RIDTEPYSVH LAGELKNFNI EDHIDKKEAR RMDRFTQYAI VAAREAVKDA QLDINENTAD RIGVWIGSGI GGMETFEIAH KQLMDKGPRR VSPFFVPMLI PDMATGQVSI DLGAKGPNGA TVTACATGTN SIGEAFKIVQ RGDADAMITG GTEAPITHMA IAGFSASRAL STNDDIETAC RPFQEGRDGF VMGEGAGILV IESLESAQAR GANIYAEIVG YGTTGDAYHI TAPAPEGEGG SRAMQAAMDD AGIEPKDVQY LNAHGTSTPV GDLNEVKAIK NTFGEAAKHL KVSSTKSMTG HLLGATGGIE AIFSALSIKD SKVAPTIHAV TPDPECDLDI VPNEAQDLDI TYAMSNSLGF GGHNAVLVFK KFEA
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.