Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus esxA Protein
Código de producto. 16020721
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16020721 100 μg 100 microgramos
16030721 10 μg 10 microgramos
16070721 50 μg 50 microgramos
16050721 200 μg 200 microgramos
16060721 500 μg 500 microgramos
16040721 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16020721 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP7776ec100ug
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus (strain MSSA476) esxA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso WP_001240826.1
ID de gen (Entrez) 31213083
Nombre S. aureus esxA Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen esxA
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada S. aureus
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MAMIKMSPEE IRAKSQSYGQ GSDQIRQILS DLTRAQGEIA ANWEGQAFSR FEEQFQQLSP KVEKFAQLLE EIKQQLNSTA DAVQEQDQQL SNNFGLQ
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.