Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Alpha-hemolysin Protein
Código de producto. 16029920
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16029920 200 μg 200 microgramos
16009920 10 μg 10 microgramos
16049920 50 μg 50 microgramos
16099910 100 μg 100 microgramos
16039920 500 μg 500 microgramos
16019920 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16029920
Marca: enQuireBio™ QP7634ec200ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus (strain NCTC 8325) Alpha-hemolysin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso WP_000857483.1
ID de gen (Entrez) 3920722
Nombre S. aureus Alpha-hemolysin Protein
Cantidad 200 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen hly
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada S. aureus
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia ADSDINIKTG TTDIGSNTTV KTGDLVTYDK ENGMHKKVFY SFIDDKNHNK KLLVIRTKGT IAGQYRVYSE EGANKSGLAW PSAFKVQLQL PDNEVAQISD YYPRNSIDTK EYMSTLTYGF NGNVTGDDTG KIGGLIGANV SIGHTLKYVQ PDFKTILESP TDKKVGWKVI FNNMVNQNWG PYDRDSWNPV YGNQLFMKTR NGSMKAADNF LDPNKASSLL SSGFSPDFAT VITMDRKASK QQTNIDVIYE RVRDDYQLHW TSTNWKGTNT KDKWIDRSSE RYKIDWEKEE MTN
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.