Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Alpha-hemolysin Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | WP_000857483.1 |
| ID de gen (Entrez) | 3920722 |
| Nombre | S. aureus Alpha-hemolysin Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | hly |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | S. aureus |
| Mostrar más |